Drukuj
Tereftalan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86440-1KG 86440-250G 86440-50G
SIAL86440-1KGEA 269 PLN
SIAL86440-1KG SIAL86440-250G SIAL86440-50G
Tereftalan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Tereftalan dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 288 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 139 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008440
Numer CAS: 120-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-411-8
Klasyfikacja Merck : 12,09306