Drukuj
Tereftalan dimetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 328 PLN
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Tereftalan dimetylu 99%
Tereftalan dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 288 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 140…143 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008440
Numer CAS: 120-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-411-8
Klasyfikacja Merck : 12,09306
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g