Drukuj
dimetylu ftalan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W508500-10KG W508500-1KG W508500-25KG W508500-SAMPLE
SIALW508500-10KGEA 1110 PLN
SIALW508500-10KG SIALW508500-1KG SIALW508500-25KG SIALW508500-SAMPLE
dimetylu ftalan, Sigma-Aldrich®
dimetylu ftalan
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 283,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008425
Numer CAS: 131-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6
Klasyfikacja Merck : 13,03281