Drukuj
dimetylu ftalan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phthalic acid dimethyl ester
MQ100
525081-1L 525081-4L
SIAL525081-1LEA 365 PLN
SIAL525081-1L SIAL525081-4L
dimetylu ftalan, Sigma-Aldrich®
dimetylu ftalan
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 283.7
Temp. topnienia: 6
Gęstość: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 146
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008425
Numer CAS: 131-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6
Klasyfikacja Merck : 13,03281