Drukuj
dimetylu ftalan, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 171 PLN
41320-1ML-F 41320-5ML-F
dimetylu ftalan, Supelco®
dimetylu ftalan
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 283,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008425
Numer CAS: 131-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6
Klasyfikacja Merck : 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM