Drukuj
dimetylu ftalan zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phthalic acid dimethyl ester
MQ200
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
8.00918.0100EA 122 PLN
8.00918.0100 8.00918.1000 8.00918.2500
dimetylu ftalan zS, Sigma-Aldrich®
dimetylu ftalan
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 283.7
Temp. topnienia: 6
Gęstość: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 146
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008425
Numer CAS: 131-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6
Klasyfikacja Merck : 13,03281
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 194.18 g/mol
Boiling Point 283 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.008 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.5137 (25 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 460 °C DIN 51794