dimetylu ftalan 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Phthalic acid dimethyl ester
A14253.0E
A14253.30
A14253.36
A14253.0EEA
675
PLN
A14253.0E
A14253.30
A14253.36
dimetylu ftalan 99
dimetylu ftalan
Purity: 99%
CAS No.: 131-11-3
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 146°(294°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.190
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: ca 5°
Boiling Point: 283-284°
Beilstein Reference: 1911460
Merck Reference: 14,3255
MDL No.: MFCD00008425
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194.19 g/mol Temp. Wrzenia: 283…284 °C Temp. topnienia: ∼ 5 °C Gęstość: 1.190 Temp. Zapłonu: 146 °C (294 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008425 Numer CAS: 131-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6 Klasyfikacja Merck : 13,03281 |