dimetylu ftalan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
116640010
116642500
116640025
116640250
ACRO116640010EA
327
PLN
ACRO116640010
ACRO116642500
ACRO116640025
ACRO116640250
dimetylu ftalan 99%
dimetylu ftalan
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 282 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 6 °C Gęstość: 1,19 g/cm³ Temp. Zapłonu: 150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008425 Numer CAS: 131-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-011-6 Klasyfikacja Merck : 13,03281 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Strontium (Sr) | ≤0.7 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Water soluble titr. base | ≤0.002 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.015 % (in dilute HCl) |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.005 % |