Drukuj
ftalan dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
524972-100ML 524972-1L 524972-20L 524972-5ML
SIAL524972-100MLEA 694 PLN
SIAL524972-100ML SIAL524972-1L SIAL524972-20L SIAL524972-5ML
ftalan dietylu, Sigma-Aldrich®
ftalan dietylu
Formuła: C₁₂H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009111
Numer CAS: 84-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-550-6
Klasyfikacja Merck : 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM