Drukuj
ftalan dietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phthalic acid diethyl ester
A17529.0B A17529.0E A17529.30
A17529.0BEA 346 PLN
A17529.0B A17529.0E A17529.30
ftalan dietylu ≥99%
ftalan dietylu
Purity: 99% CAS No.: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -64° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1912500 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00009111
Formuła: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 296…298 °C
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 1.118
Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009111
Numer CAS: 84-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-550-6
Klasyfikacja Merck : 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM