Drukuj
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu propylu, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E217, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propyl parahydroxybenzoate sodium salt, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Propylparaben Sodium, Propylparaben sodium salt, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester sodium salt, Sodium 4-(propoxycarbonyl)phenolate, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide
1.07428.5000 1.07428.9029
1.07428.5000EA 0 PLN
1.07428.5000 1.07428.9029
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu propylu, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E217, SAFC®
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu propylu
Formuła: C₁₀H₁₁NaO₃
MW: 202.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016477
Numer CAS: 35285-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 252-488-1