Drukuj
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu metylu, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E219, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester sodium salt, Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl parahydroxybenzoate sodium salt, Sodium 4-methoxycarbonylphenoxide, Methylparaben sodium salt, Methylparaben Sodium, Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate
1.06756.5000 1.06756.9024
1.06756.5000EA 0 PLN
1.06756.5000 1.06756.9024
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu metylu, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient E219, SAFC®
sól sodowa 4-hydroksybenzoesanu metylu
Formuła: C₈H₇NaO₃
MW: 174.13 g/mol
Temp. topnienia: > 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016470
Numer CAS: 5026-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 225-714-1