Drukuj
4-hydroksybenzoesan propylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
P53357-250G P53357-500G P53357-5G
SIALP53357-250GEA 353 PLN
SIALP53357-250G SIALP53357-500G SIALP53357-5G
4-hydroksybenzoesan propylu, Sigma-Aldrich®
4-hydroksybenzoesan propylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 95
Gęstość: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002354
Numer CAS: 94-13-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-307-7
Klasyfikacja Merck : 13,07958