4-hydroksybenzoesan propylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
A10180.30
A10180.0B
A10180.0I
A10180.30EA
377
PLN
A10180.30
A10180.0B
A10180.0I
4-hydroksybenzoesan propylu ≥99%
4-hydroksybenzoesan propylu
Purity: 99+%
CAS No.: 94-13-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1103245
Merck Reference: 14,7866
MDL No.: MFCD00002354
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Temp. Wrzenia: 292 Temp. topnienia: 95…99 °C Gęstość: 1.28 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002354 Numer CAS: 94-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-307-7 Klasyfikacja Merck : 13,07958 |