Drukuj
4-hydroksybenzoesan propylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
131590050 131595000 131590025 131591000
ACRO131590050EA 193 PLN
ACRO131590050 ACRO131595000 ACRO131590025 ACRO131591000
4-hydroksybenzoesan propylu 99+%
4-hydroksybenzoesan propylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 292
Temp. topnienia: 95…99 °C
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002354
Numer CAS: 94-13-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-307-7
Klasyfikacja Merck : 13,07958
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Appearance of solution almost colorless