Drukuj
4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
H6654-100G H6654-1KG
SIALH6654-100GEA 265 PLN
SIALH6654-100G SIALH6654-1KG
4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Gęstość: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002352
Numer CAS: 99-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7
Klasyfikacja Merck : 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM