Drukuj
4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALH5501-1KGEA 984 PLN
SIALH5501-1KG SIALH5501-500G NOVSH5501-500G SIALH5501-5KG SIALH5501-100G
4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Gęstość: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002352
Numer CAS: 99-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7
Klasyfikacja Merck : 13,06129
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg