4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3647-100G
H3647-1KG
SIALH3647-100GEA
234
PLN
SIALH3647-100G
SIALH3647-1KG
4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła:
HOC₆H₄CO₂CH₃ Temp. Wrzenia: 270…280 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 125…128 °C Gęstość: 1,1208 g/cm³ (137 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002352 Numer CAS: 99-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7 Klasyfikacja Merck : 13,06129 |