Drukuj

4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga

SIAL54752-1KG-FEA 889 PLN
SIAL54752-1KG-F
4-hydroksybenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Gęstość: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002352
Numer CAS: 99-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7
Klasyfikacja Merck : 12,06182
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR