Drukuj
4-hydroksybenzoesan metylu ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
25605.293EA 600 PLN
25605.293
4-hydroksybenzoesan metylu ≥99%, TECHNICAL
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Gęstość: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002352
Numer CAS: 99-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7
Klasyfikacja Merck : 13,06129
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %