4-hydroksybenzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
A14289.0B
A14289.30
A14289.0I
A14289.0BEA
1140
PLN
A14289.0B
A14289.30
A14289.0I
4-hydroksybenzoesan metylu ≥99%
4-hydroksybenzoesan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 99-76-3
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
pH: 5.8
Melting Point: 125-128°
Boiling Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 509801
Merck Reference: 14,6107
MDL No.: MFCD00002352
Formuła:
HOC₆H₄CO₂CH₃ MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: ∼280 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 125…128 °C Gęstość: 1.1208 g/cm³ (137 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002352 Numer CAS: 99-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7 Klasyfikacja Merck : 13,06129 |