Drukuj
4-hydroksybenzoesan metylu 99%
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO126960025EA 1820 PLN
ACRO126960025 ACRO126960100 ACRO126961000 ACRO126965000
4-hydroksybenzoesan metylu 99%
4-hydroksybenzoesan metylu
Formuła: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Temp. Wrzenia: 298,6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002352
Numer CAS: 99-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-785-7
Klasyfikacja Merck : 13,06129
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %