Drukuj
4-hydroksybenzoesan butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W220302-1KG W220302-5KG W220302-SAMPLE
SIALW220302-1KGEA 353 PLN
SIALW220302-1KG SIALW220302-5KG SIALW220302-SAMPLE
4-hydroksybenzoesan butylu, Sigma-Aldrich®
4-hydroksybenzoesan butylu
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Temp. topnienia: 73 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00016478
Numer CAS: 94-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-318-7
Klasyfikacja Merck : 13,01583