4-hydroksybenzoesan butylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
A14043.22
A14043.30
A14043.22EA
325
PLN
A14043.22
A14043.30
4-hydroksybenzoesan butylu ≥99%
4-hydroksybenzoesan butylu
Purity: 99+%
CAS No.: 94-26-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1103741
Merck Reference: 14,1584
MDL No.: MFCD00016478
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Temp. Wrzenia: 156…157 °C (3.5 mmHg) Temp. topnienia: 67…71 °C Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016478 Numer CAS: 94-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-318-7 Klasyfikacja Merck : 13,01583 |