Drukuj
4-hydroksybenzoesan butylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
403571000 403575000
ACRO403571000EA 304 PLN
ACRO403571000 ACRO403575000
4-hydroksybenzoesan butylu 99+%
4-hydroksybenzoesan butylu
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 156 °C (3.5 mmHg)
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temp. Zapłonu: 181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016478
Numer CAS: 94-26-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-318-7
Klasyfikacja Merck : 13,01583
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %