Drukuj
3-Hydroksybenzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 426 PLN
A14425.14 A14425.22 A14425.36
3-Hydroksybenzoesan metylu ≥99%
3-Hydroksybenzoesan metylu
Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 280…281 °C (708 mmHg)
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002295
Numer CAS: 19438-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 243-071-5