Drukuj
3-Hydroksybenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
251208-100G 251208-25G
SIAL251208-100GEA 1090 PLN
SIAL251208-100G SIAL251208-25G
3-Hydroksybenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
3-Hydroksybenzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 282
Temp. topnienia: 72…73 °C
Gęstość: 1.068 g/cm³ (131 °C)
Numer MDL: MFCD00002296
Numer CAS: 7781-98-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-951-1