3-Hydroksybenzoesan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate
A15343.14
A15343.22
A15343.36
A15343.14EA
420
PLN
A15343.14
A15343.22
A15343.36
3-Hydroksybenzoesan etylu ≥99%
3-Hydroksybenzoesan etylu
Purity: 99%
CAS No.: 7781-98-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 187-188°/31mm
MDL No.: MFCD00002296
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. Wrzenia: 187…188 °C (31 mmHg) Temp. topnienia: 72…76 °C Gęstość: 1.068 g/cm³ (131 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002296 Numer CAS: 7781-98-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-951-1 |