Drukuj
salicylan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274518-10KG-K W274518-1KG-K W274518-5KG-K
SIALW274518-10KG-KEA 810 PLN
SIALW274518-10KG-K SIALW274518-1KG-K SIALW274518-5KG-K
salicylan metylu, Sigma-Aldrich®
salicylan metylu
Formuła: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Temp. Wrzenia: 432 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…101 °C
Gęstość: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002214
Numer CAS: 119-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-317-7
Klasyfikacja Merck : 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM