Drukuj
salicylan metylu, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
MQ100
76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 245 PLN
76631-1ML-F 76631-5ML-F
salicylan metylu, Supelco®
salicylan metylu
Formuła: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 432
Temp. topnienia: 100…101 °C
Gęstość: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002214
Numer CAS: 119-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-317-7
Klasyfikacja Merck : 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM