Drukuj
salicylan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
220490010 220490050 220495000 220490025
ACRO220490010EA 566 PLN
ACRO220490010 ACRO220490050 ACRO220495000 ACRO220490025
salicylan metylu 99%
salicylan metylu
Formuła: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Temp. Wrzenia: 222 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 8…7 °C
Gęstość: 1,1825 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002214
Numer CAS: 119-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-317-7
Klasyfikacja Merck : 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml
GC ≥98.5 %