Drukuj
salicylan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W245801-10KG-K W245801-1KG-K W245801-25KG-K
SIALW245801-10KG-KEA 1460 PLN
SIALW245801-10KG-K SIALW245801-1KG-K SIALW245801-25KG-K
salicylan etylu, Sigma-Aldrich®
salicylan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 234
Temp. topnienia: 1
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 107
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002215
Numer CAS: 118-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-265-5
Klasyfikacja Merck : 13,03881