salicylan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-hydroxybenzoate
A10101.0E
A10101.22
A10101.36
A10101.0EEA
1230
PLN
A10101.0E
A10101.22
A10101.36
salicylan etylu ≥99%
salicylan etylu
Purity: 99%
CAS No.: 118-61-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 1°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 907659
Merck Reference: 14,3850
MDL No.: MFCD00002215
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: 1 Gęstość: 1.130 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002215 Numer CAS: 118-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-265-5 Klasyfikacja Merck : 13,03881 |