Drukuj
salicylan etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-hydroxybenzoate
150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 460 PLN
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
salicylan etylu 99+%
salicylan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 234 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2…3 °C
Gęstość: 1,128 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002215
Numer CAS: 118-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-265-5
Klasyfikacja Merck : 13,03881
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g