4-Etoksybenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-ethoxybenzoate, 4-Ethoxybenzoic acid ethyl ester
A15010.14
A15010.22
A15010.14EA
642
PLN
A15010.14
A15010.22
4-Etoksybenzoesan etylu ≥98%
4-Etoksybenzoesan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 23676-09-7
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: 9°
Boiling Point: 145-150°/13mm
Beilstein Reference: 2692236
MDL No.: MFCD00009116
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 145…150 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 9 °C Gęstość: 1,071 Temp. Zapłonu: 137 °C (278 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009116 Numer CAS: 23676-09-7 Numer WE (dawny EINECS): 245-818-0 |