4-Nitrobenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A13398.14
A13398.22
A13398.36
A13398.14EA
190
PLN
A13398.14
A13398.22
A13398.36
4-Nitrobenzoesan etylu ≥98%
4-Nitrobenzoesan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Formuła:
C₉H₉NO₄ Temp. topnienia: 55…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007351 Numer CAS: 99-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-786-2 Klasyfikacja Merck : 14,3832 |