3-Nitrobenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A10626.14
A10626.22
A10626.14EA
378
PLN
A10626.14
A10626.22
3-Nitrobenzoesan etylu ≥98%
3-Nitrobenzoesan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 618-98-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 297-298°
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014702
Formuła:
C₉H₉NO₄ MW: 195.17 g/mol Temp. Wrzenia: 297…298 °C Temp. topnienia: 40…43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014702 Numer CAS: 618-98-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-574-6 |