Drukuj
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 129 PLN
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 279 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007250
Numer CAS: 618-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-574-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %