Ethyl 2-nitrobenzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid ethyl ester
A19994.14
A19994.22
A19994.14EA
510
PLN
A19994.14
A19994.22
Ethyl 2-nitrobenzoate ≥97%
Ethyl-2-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 610-34-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 172-174°/18mm
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014696
Formuła:
C₉H₉NO₄ Temp. Wrzenia: 172…174 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 26…30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014696 Numer CAS: 610-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-220-0 Klasyfikacja Merck : 14,3832 |