Drukuj
N-Metyloantranilan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271802-1KG-K W271802-5KG-K
SIALW271802-1KG-KEA 799 PLN
SIALW271802-1KG-K SIALW271802-5KG-K
N-Metyloantranilan metylu, Sigma-Aldrich®
N-Metyloantranilan metylu
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Gęstość: 1.12 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017183
Numer CAS: 85-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-642-6