N-Metyloantranilan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20233.18
B20233.30
B20233.18EA
380
PLN
B20233.18
B20233.30
N-Metyloantranilan metylu ≥98%
N-Metyloantranilan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 85-91-6
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5800
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 256-258°
Beilstein Reference: 607217
MDL No.: MFCD00017183
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 256…258 °C Temp. topnienia: 17…19 °C Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: 133 °C (271 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017183 Numer CAS: 85-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-642-6 |