Drukuj
4-Aminobenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl 4-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
274186-100G 274186-25G 274186-5G
SIAL274186-100GEA 784 PLN
SIAL274186-100G SIAL274186-25G SIAL274186-5G
4-Aminobenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 299
Temp. topnienia: 106…107 °C
Gęstość: 1.216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007891
Numer CAS: 619-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-598-7