4-Aminobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-aminobenzoate
A11715.14
A11715.22
A11715.36
A11715.14EA
493
PLN
A11715.14
A11715.22
A11715.36
4-Aminobenzoesan metylu 98%
4-Aminobenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 619-45-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 775913
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 299 Temp. topnienia: 110…114 °C Gęstość: 1.216 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007891 Numer CAS: 619-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-598-7 |