Drukuj
4-Aminobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
235280250 235281000
ACRO235280250EA 335 PLN
ACRO235280250 ACRO235281000
4-Aminobenzoesan metylu 98%
4-Aminobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 110…113 °C
Gęstość: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007891
Numer CAS: 619-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-598-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %