Drukuj
Benzokaina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
M-Clarity™ quality level = MQ200
112909-100G 112909-500G 112909-5G
SIAL112909-100GEA 163 PLN
SIAL112909-100G SIAL112909-500G SIAL112909-5G
Benzokaina, Sigma-Aldrich®
Benzokaina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 89…90 °C
Temp. Zapłonu: 112
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007892
Numer CAS: 94-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-303-5
Klasyfikacja Merck : 13,01087