Drukuj
Benzokaina, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 3170 PLN
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzokaina, white crystalline powder
Benzokaina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 311
Temp. topnienia: 88…93 °C
Temp. Zapłonu: 112
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007892
Numer CAS: 94-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-303-5
Klasyfikacja Merck : 13,01087