Drukuj
Benzokaina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
150781000 150785000 150780025
ACRO150781000EA 184 PLN
ACRO150781000 ACRO150785000 ACRO150780025
Benzokaina 98%
Benzokaina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 172 °C (17hPa)
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007892
Numer CAS: 94-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-303-5
Klasyfikacja Merck : 13,01087
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %