3-Aminobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14766.06
A14766.14
A14766.22
AB114527.0100
AB114527.0025
A14766.06EA
408
PLN
A14766.06
A14766.14
A14766.22
ABCRAB114527.0100
ABCRAB114527.0025
3-Aminobenzoesan metylu ≥98%
3-Aminobenzoesan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 4518-10-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 1101468
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 120 °C (0,7 mmHg) Temp. topnienia: 49…53 °C Gęstość: 1,232 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017102 Numer CAS: 4518-10-9 Numer WE (dawny EINECS): 224-842-5 |