Drukuj
3-Aminobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-aminobenzoate
413950250 413950050
ACRO413950250EA 796 PLN
ACRO413950250 ACRO413950050
3-Aminobenzoesan metylu 98%
3-Aminobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C (0.7 mmHg)
Temp. topnienia: 52…55 °C
Numer MDL: MFCD00017102
Numer CAS: 4518-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-842-5
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)