Drukuj
3-Aminobenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
E10505-5G E10505-25G
SIALE10505-5GEA 149 PLN
SIALE10505-5G SIALE10505-25G
3-Aminobenzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 172 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007794
Numer CAS: 582-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-482-9